Learn More
MedChemExpress Fuchsine base monohydrochloride
Código de producto. 16491118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491118 5 g 5 g
16462349 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491118 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB1539A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Fuchsine base (monohydrochloride) is a magenta dye, which is certified for use for acid-fast staining with carbol-fuchsin.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 5 g
Condiciones de envío Room temperature
CAS 632-99-5
Peso molecular 337.85 g/mol
Sinónimo Magenta base monohydrochloride ∣ Basic Fuchsin monohydrochloride ∣ Rosaniline Base monohydrochloride
Objetivo HBV
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (147.99 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)