Learn More
Fucsina básica, Fisher Chemical
Código de producto. 10070160 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10070160 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10070160 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F/P770/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 250°C
CAS 632-99-5
Fórmula molecular C20H20ClN3
Número MDL MFCD00012569
Clave InChI AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 337.85
PubChem CID 12447
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.84g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Verde
pH 5 to 6
Cantidad 25 g
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Basic Fuchsin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.