Learn More
Brand™ Cámaras de conteo, patrón Fuchs-Rosenthal, BLAUBRAND™ , Doble fallo
Código de producto. 10517872 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1Each
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10517872 1Each 1 PCS
1 options
Código de producto. 10517872 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 719820
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BLAUBRAND™ calidad. Excelente precisión de medición. Calidad 100% certificada.
  • La regla se diferencia de los sistemas habituales para el recuento de células sanguíneas por su gran área de 16 mm 2
  • La regla muestra 16 cuadrados grandes de 1 mm 2 .
  • Cada cuadrado grande se subdivide en 16 minicuadrados con lados de 0,25 mm y un área de 0,0625 mm 2
  • Esta cámara se utiliza frecuentemente para contar células en el líquido cefalorraquídeo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispositivo de recuento
Cantidad 1Each
Fondo (métrico) 0,2mm
Para utilizar con (aplicación) Recuento de células en el líquido cefalorraquídeo y células sanguíneas
Incluye Cierres de resorte