Learn More
FTY720 (S)-Phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16429067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16429067 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16429067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15382
MedChemExpress FTY720 (S)-Phosphate is an agonist of S1P receptor 1 (S1PR1), used in the research of acute inflammatory diseases such as acute lung injury.
FTY720 (S)-Phosphate is an agonist of S1P receptor 1 (S1PR1), used in the research of acute inflammatory diseases such as acute lung injury.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FTY720 (S)-Phosphate
Forma física Powder
CAS 402616-26-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H34NO5P
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo (S)-FTY720P (S)-FTY720 phosphate
Información de solubilidad H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC[C@](CCC1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1)(N)COP(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 387.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.45
Porcentaje de pureza 98.0%