Learn More
R&D Systems™ FTY 720
Código de producto. 18792168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18792168 10 mg 10 miligramos
18761508 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18792168 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6176/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.94€
    149.10€ / 10 miligramos
    Ahorro 16.84€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent S1P receptor agonist; also immunosuppressant
FTY 720 is an S1P receptor agonist; undergoes phosphorylation by sphingosine kinase 2, which then binds S1P1,3,4 and 5 receptors (EC50 values are 0.3 - 0.6 nM for S1P1, 4 and 5 and ∼3 nM for S1P3). Immunosuppressant; sequesters lymphocytes in lymph nodes, reducing autoimmune response. Suppresses the development of EAE (an in vivo model of MS). Orally bioavailable and blood-brain barrier permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 162359-56-0
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Sphingosine-1-phosphate Receptor
Fórmula molecular C19H33NO2.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.93g/mol
Tipo de producto Agonist
Para uso exclusivo en investigación