Learn More
FTO Mouse anti-Human, Mouse, Pig, Clone: 1E8B1, Proteintech
Código de producto. 17761159 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17761159 20 μL 20 microlitros
17751159 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17761159 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 681111IG20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
FTO Monoclonal antibody specifically detects FTO in Human, Mouse, Pig samples. It is validated for IHC, WB, ELISA
Specifications
Antígeno FTO
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E8B1
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC030266
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79068
Especies diana Human, Mouse, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b