missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FTO Monoclonal Antibody (OTI4A1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15936734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15936734 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15936734 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA527142

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FTO Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

FTO is a novel protein and a member of the non-heme dioxygenase (Fe(II)-and 2-oxoglutarate-dependent dioxygenases) superfamily. Amino acid conservation patterns support this hypothesis and indicates that both 2-oxoglutarate and iron should be important for FTO function. Though not much is yet known about FTO, it is thought that the protein may somehow modify the activity of genes involved in metabolism and fat storage, which in turn may influence a person's risk of obesity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FTO
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4A1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Fto
N.º de referencia del gen Q9C0B1
Alias de gen AlkB homolog 9; ALKBH9; alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO; AW743446; BMIQ14; fat mass and obesity associated; fat mass and obesity-associated protein; fatso; FTO; GDFD; KIAA1752; m6A(m)-demethylase FTO; MGC5149; mKIAA1752; mRNA (2'-O-methyladenosine-N(6)-)-demethylase FTO; mRNA N(6)-methyladenosine demethylase FTO; Protein fatso; protein fto; RGD1305121; tRNA N1-methyl adenine demethylase FTO; U6 small nuclear RNA (2'-O-methyladenosine-N(6)-)-demethylase FTO; U6 small nuclear RNA N(6)-methyladenosine-demethylase FTO
Símbolos de los genes Fto
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of FTO produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.