Learn More
FTI-277 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16486966
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486966 100 mg 100 miligramos
16432947 50 mg 50 miligramos
16426888 10 mg 10 miligramos
16409427 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486966 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15872A
MedChemExpress FTI-277 hydrochloride is an inhibitor of farnesyl transferase (FTase); a highly potent Ras CAAX peptidomimetic which antagonizes both H- and K-Ras oncogenic signaling. FTI-277 hydrochloride can inhibit hepatitis delta virus (HDV) infection.
FTI-277 hydrochloride is an inhibitor of farnesyl transferase (FTase)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FTI-277 hydrochloride
CAS 180977-34-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30ClN3O3S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (206.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (103.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CSCC[C@@H](C(OC)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 484.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.07
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death