Learn More
FTI 276 TFA, MedChemExpress
Código de producto. 16463506
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16463506 25 mg 25 miligramos
16452947 50 mg 50 miligramos
16446888 10 mg 10 miligramos
16429427 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16463506
Marca: Medchem Express HY15873A
MedChemExpress FTI-276 is a protein farnesyl transferase (PFT) inhibitor with IC50s of 0.9 nM and 0.5 nM for Plasmodium falciparum and human, respectively.
FTI-276 is a protein farnesyl transferase (PFT) inhibitor with IC50s of 0.9 nM and 0.5 nM for Plasmodium falciparum and human, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FTI 276 TFA
Forma física Solid
CAS 1217471-51-6
Color Tan
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28F3N3O5S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (182.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O)CCSC.O=C(O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 547.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.61
Porcentaje de pureza 98.06%