Learn More
FTI 276, MedChemExpress
Descripción
FTI-276 is a protein farnesyl transferase (PFT) inhibitor with IC50s of 0.9 and 0.5 nM for Plasmodium falciparum and human.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | FTI 276 |
| CAS | 170006-72-1 |
| Cantidad | 25 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H27N3O3S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O)CCSC |
| Peso molecular (g/mol) | 433.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.59 |
| Grado | Research |