missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FTCD Monoclonal Antibody (OTI4B6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17542792
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17542792 30 μL 30 microlitros
17522792 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17542792 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504947S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FTCD Monoclonal antibody specifically detects FTCD in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno FTCD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Ftcd
N.º de referencia del gen O95954
Alias de gen 58 kDa microtubule-binding protein; Formimidoyltetrahydrofolate cyclodeaminase; formimidoyltransferase cyclodeaminase; Formimidoyltransferase-cyclodeaminase; Formiminotetrahydrofolate cyclodeaminase; formiminotransferase cyclodeaminase; formiminotransferase-cyclodeaminase; FTCD; Glutamate formimidoyltransferase; Glutamate formiminotransferase; Glutamate formyltransferase; I79_006831; LCHC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human FTCD produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10841
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.