Learn More
Tocris Bioscience™ FTBMT
Beschreibung
FTBMT (also known as TP 024) is a potent and selective GPR52 agonist (EC50 = 75 nM, Emax = 122%), which is selective for GPR52 over a panel of 98 targets including D1, D2, AMPA and NMDA. FTBMT suppresses methamphetamine-induced hyperlocomotion in mice, and inhibits MK-801 -induced hyperactivity (model for acute psychosis), without causing catalepsy in mice. This compound is orally bioavailable and brain penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-[3-[[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-5-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-2-methylbenzamide |
| CAS | 1358575-02-6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C19H16F4N4O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.35 |
| Pureza | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?