Learn More
Ftaxilide, MedChemExpress
Código de producto. 16408658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16408658 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16408658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1040
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ftaxilide is a novel antituberculosis agent.
Ftaxilide is a novel antituberculosis agent.
Specifications
Nombre del producto químico o material Ftaxilide
Forma física Solid
CAS 19368-18-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15NO3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (148.53 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1C(NC2=C(C)C=CC=C2C)=O
Peso molecular (g/mol) 269.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
Porcentaje de pureza 99.17%