Learn More
JULABO™ Enfriador de inmersión, serie FT
Código de producto. 10334191
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
FT200
FT400
FT402
FT900
FT902
Intervalo de temperatura:
-90 °C a +30 °C
De − 20 a + 30 °C
De − 40 a + 30 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
10334191 FT200 De − 20 a + 30 °C cada uno
10296302 FT902 -90 °C a +30 °C cada uno
10264011 FT400 De − 40 a + 30 °C 1 PCS
10028782 FT402 De − 40 a + 30 °C cada uno
11994818 FT900 -90 °C a +30 °C 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10334191 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9650820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2975.00€
    2900.00€ / paquete de 1
    Ahorro 75.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Se utiliza principalmente para la refrigeración de los baños de circulación de baño abierto a temperatura ambiente o por debajo, así como para la refrigeración rápida de líquidos. Los refrigeradores de inmersión JULABO™ tienen un tamaño reducido y representan una solución económica que evita el uso del agua corriente para la refrigeración.
  • Enfriamiento rápido de líquidos a bajas temperaturas
  • Refrigeración de líquidos en combinación con baños de circulación con calefacción
  • Respetuoso con el medio ambiente al ahorrar agua corriente
  • Manejo y operación fáciles de usar
  • Diseño compacto y tamaño reducido.
  • Sustitución de hielo seco
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Descripción Refrigerador de inmersión FT
Capacidad de refrigeración 0,25 kW a 20 °C
Intervalo de temperatura De − 20 a + 30 °C
Incluye Sonda de inmersión de 9 × 4 cm (L × diám.)
Modelo FT200
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55 × 38 × 60 cm
Longitud (métrico) de la manguera 120 cm
Peso (métrico) 18 kg
Tensión 115/230 V