Learn More
Cole-Parmer™ Baños de arena fluidizados compactos serie FSB-200
Código de producto. 16319501
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De 50 °C a 600 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
16319501 De 50 °C a 600 °C cada uno
1 options
Código de producto. 16319501 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0118950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7665.00€
    6793.21€ / paquete de 1
    Ahorro 871.79€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Calentamiento rápido y control preciso de temperatura hasta 600 °C.
  • El óxido de aluminio seco, inerte y no tóxico garantiza un funcionamiento sin riesgos.
  • Alternativa más segura a los baños de aceite y sal a alta temperatura.
  • Requiere controlador (01184-50) para ser calibrado
Utilice estos baños de arena fluidizada para sus procesos de tratamiento térmico, calibraciones de sensores de temperatura y pruebas de componentes eléctricos. Los baños utilizan óxido de aluminio fluidizado por aire a baja presión como medio de baño seco con excelentes propiedades de transferencia de calor. El óxido de aluminio inerte y no inflamable es más seguro de usar que el aceite y no corroerá los recipientes de muestra ni producirá humos tóxicos. Recipientes de todas las formas se pueden sumergir fácilmente y retirar del baño de forma segura, sin el peligro ni el desorden que producen los aceites calientes. Ajuste la temperatura mediante una perilla de control y un dial de referencia. Los baños requieren un flujo de aire seco de aproximadamente 57 L/min (2 pies cúbicos por minuto) a una presión de aproximadamente 3 psi. Solicite una bomba de aire por separado. Solicite el controlador de temperatura (01184-50 o 01184-55) para controlar con precisión la temperatura de su baño de arena. Los baños cuentan con un termopozo para sostener un termómetro termopar. Nota: no se recomienda para dar forma en la fabricación de dispositivos de investigación de laboratorio ni para calentar reactores.
Especificaciones
Descripción Baño de arena fluidizada compacta
Intervalo de temperatura De 50 °C a 600 °C
Tipo Baño de arena
Tiempo de calentamiento 105 minutos
Material Acero inoxidable
Altura (imperial) 28 in
Altura (métrico) 69.5 cm
Fondo interior (imperial) 13,75 in
Tensión VAC 230
Frecuencia 50/60 Hz