Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar FS-CW 20 M-AM GC
Código de producto. 10779942 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
50 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
10779942 50 m 0,32 mm 0,25 μm paquete de 50
10545571 10 m 0,1 mm 0,2 μm cada uno
10535571 25 m 0,25 mm 0,25 μm paquete de 25
10093131 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10449561 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10184561 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10358601 50 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10779942 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 733299.50
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 50 m
Material de embalaje FS-CW 20 M-AM
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo USP G16
Fase estacionaria FS-CW 20 M-AM
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Intervalo de temperatura (métrico) 220 °C a 240 °C