Learn More
Frutonile, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-methyldecanenitrile |
| CAS | 69300-15-8 |
| Fórmula molecular | C11 H21 N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Methyldecanenitrile, 2-Cyanodecane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21N/c1-3-4-5-6-7-8-9-11(2)10-12/h11H,3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC(C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-metildecanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 167.291 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.167 |