Learn More
Frutinone A, TRC
Código de producto. 30402599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402599 25 mg
30391498 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF79580025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38210-27-4
Fórmula molecular C16H8O4
Peso molecular (g/mol) 264.23
Sinónimo 6H,7H-[1]Benzopyrano[4,3-b][1]benzopyran-6,7-dione
SMILES O=C1Oc2ccccc2C3=C1C(=O)c4ccccc4O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Frutinone A
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H8O4/c17-14-9-5-1-3-7-11(9)19-15-10-6-2-4-8-12(10)20-16(18)13(14)15/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0423