Learn More
Fruquintinib O-desquinazolil,-O-glucurónido, TRC
Código de producto. 30398561
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398561 50 mg 50 miligramos
30407392 25 mg 25 miligramos
30408097 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF96564050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fruquintinib O-Desquinazolyl,-O-glucuronide
Nombres de analitos o componentes Fruquintinib O-Desquinazolyl,-O-glucuronide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 N O9
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO9/c1-6-10(15(22)18-2)8-4-3-7(5-9(8)25-6)26-17-13(21)11(19)12(20)14(27-17)16(23)24/h3-5,11-14,17,19-21H,1-2H3,(H,18,22)(H,23,24)/t11-,12-,13+,14-,17+/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES O[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC2=CC=C3C(OC(C)=C3C(NC)=O)=C2)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-((2-metil-3-(metilcarbamoil)benzofuran-6-il)oxi)tetrahidro-2H-piran-2-carboxílico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 381.34
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.11