Learn More
Fruquintinib O-desquinazolil,-O-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fruquintinib O-Desquinazolyl,-O-glucuronide |
| Nombres de analitos o componentes | Fruquintinib O-Desquinazolyl,-O-glucuronide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N O9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO9/c1-6-10(15(22)18-2)8-4-3-7(5-9(8)25-6)26-17-13(21)11(19)12(20)14(27-17)16(23)24/h3-5,11-14,17,19-21H,1-2H3,(H,18,22)(H,23,24)/t11-,12-,13+,14-,17+/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC2=CC=C3C(OC(C)=C3C(NC)=O)=C2)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-((2-metil-3-(metilcarbamoil)benzofuran-6-il)oxi)tetrahidro-2H-piran-2-carboxílico |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Peso molecular (g/mol) | 381.34 |
| Mostrar más |