Learn More
Fruquintinib, MedChemExpress
Código de producto. 16440428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16440428 5 mg 5 miligramos
16417756 100 mg 100 miligramos
16413897 50 mg 50 miligramos
16407968 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16440428
Marca: Medchem Express HY199125mg
MedChemExpress Fruquintinib (HMPL-013) is a highly potent and selective VEGFR 1/2/3 inhibitor with IC50s of 33, 0.35, and 35 nM, respectively.
Fruquintinib (HMPL-013) is a highly potent and selective VEGFR 1/2/3 inhibitor with IC50s of 33, 0.35, and 35 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fruquintinib
CAS 1194506-26-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19N3O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo HMPL-013
Información de solubilidad DMSO : 5.88 mg/mL (14.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)OC2=CC(OC3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3)=CC=C12)NC
Peso molecular (g/mol) 393.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.39
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease