Learn More
Mezcla de fructosil glicina alfa/beta (mezcla de diasetéromeros), TRC
Código de producto. 17988494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17988494 100 mg 100 miligramos
17978764 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17988494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF795750100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60644-20-4
Fórmula molecular C8 H15 N O7
Peso molecular (g/mol) 237.207
Sinónimo N-(1-Deoxy-β-D-fructopyranos-1-yl)glycine, 1-[(Carboxymethyl)amino]-1-deoxy-β-D-fructopyranose
Nombre IUPAC 2-[[(3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxitetrahidropiran-2-il]ácido metilaminoacético
SMILES O[C@@H]1COC(O)(CNCC(=O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Fructosyl Glycine Alpha/Beta Mixture (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO7/c10-4-2-16-8(15,7(14)6(4)13)3-9-1-5(11)12/h4,6-7,9-10,13-15H,1-3H2,(H,11,12)/t4-,6-,7+,8?/m1/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0849
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente