Learn More
Mezcla de fructosil glicina alfa/beta (mezcla de diasetéromeros), TRC
Código de producto. 17978764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17978764 10 mg 10 miligramos
17988494 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17978764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF79575010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60644-20-4
Fórmula molecular C8 H15 N O7
Peso molecular (g/mol) 237.207
Sinónimo N-(1-Deoxy-β-D-fructopyranos-1-yl)glycine, 1-[(Carboxymethyl)amino]-1-deoxy-β-D-fructopyranose
Nombre IUPAC 2-[[(3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxitetrahidropiran-2-il]ácido metilaminoacético
SMILES O[C@@H]1COC(O)(CNCC(=O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fructosyl Glycine Alpha/Beta Mixture (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO7/c10-4-2-16-8(15,7(14)6(4)13)3-9-1-5(11)12/h4,6-7,9-10,13-15H,1-3H2,(H,11,12)/t4-,6-,7+,8?/m1/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0849
Porcentaje de pureza >95%