Learn More
Valina de fructosa (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30134088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134088 100 mg 100 miligramos
17949904 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134088 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF792595100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10003-64-2
Fórmula molecular C11 H21 N O7
Peso molecular (g/mol) 279.29
Sinónimo N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-valine, D-1-[(L-1-Carboxy-2-methylpropyl)amino]-1-deoxy-fructose, 1-Deoxy-1-L-valino-D-fructose, 1-L-Valine-1-deoxy-D-fructose, Fructosyl-valine, N-Fructosyl Valine
Nombre IUPAC (2S)-3-metil-2-[[(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxohexil]amino]ácido butanoico
SMILES CC(C)[C@H](NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fructose Valine (mixture of diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO7/c1-5(2)8(11(18)19)12-3-6(14)9(16)10(17)7(15)4-13/h5,7-10,12-13,15-17H,3-4H2,1-2H3,(H,18,19)/t7-,8+,9-,10-/m1/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1318
Porcentaje de pureza >95%