Learn More
Fructosa-prolina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30003258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003258 10 mg 10 miligramos
30006145 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF79256510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29118-61-4
Fórmula molecular C11H19NO7
Peso molecular (g/mol) 277.27
Sinónimo 1-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-proline, (S)-1-(2-Carboxy-1-pyrrolidinyl)-1-deoxy-D-fructose, 1-Deoxy-1-L-proline-D-fructose, 1-Deoxy-1-L-prolino-D-fructose;
SMILES C1C[C@H](N(C1)CC(=O)[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fructose-proline (mixture of diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO7/c13-5-8(15)10(17)9(16)7(14)4-12-3-1-2-6(12)11(18)19/h6,8-10,13,15-17H,1-5H2,(H,18,19)/t6-,8+,9+,10+/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1162
Porcentaje de pureza >95%