Learn More
Fructosa-fenilalanina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17948774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17948774 10 mg 10 miligramos
17939164 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17948774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF79256010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31105-03-0
Fórmula molecular C15H21NO7
Peso molecular (g/mol) 327.33
Sinónimo N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-phenylalanine, (S)-1-[(1-Carboxy-2-phenylethyl)amino]-1-deoxy-D-fructose, 1-[(α-Carboxyphenethyl)amino]-1-deoxy-fructose, N-(1'-Carboxy-2'-phenylethyl)amino-1-deoxyfructose;
SMILES OC1(CN[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fructose-phenylalanine (mixture of diastereomers)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO7/c17-8-12(19)14(21)13(20)11(18)7-16-10(15(22)23)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12-14,16-17,19-21H,6-8H2,(H,22,23)/t10-,12+,13+,14+/m0/s1