Learn More
Fructose, MedChemExpress
Código de producto. 16441398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16441398 5 g 5 g
16422529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16441398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0395
MedChemExpress Fructose is a simple ketonic monosaccharide found in many plants, where it is often bonded to glucose to form the disaccharide sucrose.
Fructose is a simple ketonic monosaccharide found in many plants, where it is often bonded to glucose to form the disaccharide sucrose.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fructose
CAS 7660-25-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 5 g
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (555.06 mM)
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](O)(CO)OC1
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation