Learn More
Fructosa, LoGiCal
Descripción
Fructosa
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(-)-Fructose |
| CAS | 57-48-7 |
| Nombres de analitos o componentes | D-(-)-Fructose |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Advantose FS 95, D-(-)-Fructose, D-(-)-Levulose, D-Arabino-2-hexulose, Fructose, Fruit Sugar, Fujifructo L 95, Furucton, Hi-Fructo 970, Krystar, Krystar 300, Levulose, Nevulose, Sugar Fruit; |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11 H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1 O |
| Nombre IUPAC | (2 R,3 S,4 S,5 R)-2,5-bis(hidroximetil)tetrahidrofurano-2,3,4-triol |
| Mostrar más |