Learn More
Fructosa-leucina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17957144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17957144 25 mg 25 miligramos
17948214 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17957144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF79254025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34393-18-5
Fórmula molecular C12H23NO7
Peso molecular (g/mol) 293.31
Sinónimo N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-leucine, (S)-1-[(1-Carboxy-3-methylbutyl)amino]-1-deoxy-D-fructose, D-1-[(L-1-Carboxy-3-methylbutyl)amino]-1-deoxy-fructose, 1-Deoxy-1-L-leucino-D-fructose, Fructoseleucine;
SMILES CC(C)C[C@H](C(=O)O)NCC1([C@H]([C@@H]([C@@H](CO1)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fructose-leucine (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23NO7/c1-6(2)3-7(11(17)18)13-5-12(19)10(16)9(15)8(14)4-20-12/h6-10,13-16,19H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t7-,8-,9-,10+,12?/m1/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1475
Porcentaje de pureza >95%