Learn More
Fructosa-isoleucina (mezcla de diastereomeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fructose-isoleucine (mixture of diastereomers) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO7/c1-3-6(2)8(11(17)18)13-5-12(19)10(16)9(15)7(14)4-20-12/h6-10,13-16,19H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t6-,7?,8-,9?,10?,12?/m0/s1 |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.15 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |