Learn More
Fructosa-histidina, TRC
Código de producto. 30179449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179449 100 mg 100 miligramos
30178932 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF792590100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25020-13-7
Fórmula molecular C12H19N3O7
Peso molecular (g/mol) 317.3
Sinónimo (S)-1-[[1-Carboxy-2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino]-1-deoxy-D-fructose;D-1-[(1-Carboxy-2-imidazol-4-ylethyl)amino]-1-deoxy-fructose
SMILES O[C@@H]1COC(O)(CN[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fructose-histidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1223
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente