Learn More
Abcam Kit de ensayo de fructosa (fluorométrico)
Código de producto. 32111249 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32111249 100 pruebas 100 tests
1 options
Código de producto. 32111249 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab241022100Test
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Ensayo de fructosa en 1h 15 m en biofluidos, extractos celulares/tisulares con el kit de ensayo de fructosa AB241022. Sensibilidad = 0,005 nmol/pozo. Citado en 1 publicación. Úsalo con lector de microplacas.
Ensayo de fructosa en 1h 15 m en biofluidos, extractos celulares/tisulares con el kit de ensayo de fructosa AB241022. Sensibilidad = 0,005 nmol/pozo. Citado en 1 publicación. Úsalo con lector de microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 100 pruebas