Learn More
Fructosa-alanina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30407036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407036 50 mg
30402291 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF79252050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16124-24-6
Fórmula molecular C9H17NO7
Peso molecular (g/mol) 251.23
Sinónimo N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-alanine, (S)-1-[(1-Carboxyethyl)amino]-1-deoxy-D-fructose, 1-Alanino-1-deoxy-D-fructose, 1-Deoxy-1-L-alanine-D-fructose, N-(1-Deoxy-D-fructosyl)-L-alanine
SMILES C[C@H](C(=O)O)NCC1([C@H]([C@@H]([C@@H](CO1)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fructose-alanine (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO7/c1-4(8(14)15)10-3-9(16)7(13)6(12)5(11)2-17-9/h4-7,10-13,16H,2-3H2,1H3,(H,14,15)/t4-,5-,6-,7+,9?/m1/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1005
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Dry Pack