Learn More
Fructosazina, TRC
Código de producto. 30010190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010190 10 mg 10 miligramos
30012509 25 mg 25 miligramos
30004403 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF78500010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13185-73-4
Fórmula molecular C12 H20 N2 O8
Peso molecular (g/mol) 320.3
Sinónimo (1R,1'R,2S,2'S,3R,3'R)-1,1'-(2,5-Pyrazinediyl)bis-1,2,3,4-butanetetrol;
Nombre IUPAC (1R,2S,3R)-1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahidroxibutil]pirazina-2-il]butano-1,2,3,4-tetrol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)c1cnc(cn1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fructosazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N2O8/c15-3-7(17)11(21)9(19)5-1-13-6(2-14-5)10(20)12(22)8(18)4-16/h1-2,7-12,15-22H,3-4H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.122
Porcentaje de pureza >95%