missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FRS3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15555831
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15555831 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15555831 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA538921

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FRS3 (fibroblast growth factor receptor substrate 3), also known as FRS2B (FRS2-beta), is a 492 amino acid lipid-anchor adapter protein that contains one IRS-type PTB domain. Colocalizing to neural tissues with Tuj1, FRS3 functions as a feedback inhibitor of EGFR family members by preventing heterodimer formation between EGFR and ErbB2, thereby acting as a potential tumor suppressor. FRS3 is phosphorylated upon stimulation by FGF-2 or NGF and, acting as an adapter protein, links c-Fgr and NGF receptors to downstream signaling pathways. Interfering with the phosphorylation and nuclear translocation of ERK-2, FRS3 down-regulates ERK-2 expression. FRS3 likely interacts directly with GRB2, SH-PTP2, Flg, and Trk A, and may be involved in MAP kinase activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FRS3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica FRS3
N.º de referencia del gen O43559
Alias de gen Fibroblast growth factor receptor substrate 3, FGFR substrate 3, FGFR-signaling adaptor SNT2, Suc1-associated neurotrophic factor target 2, SNT-2, FRS3
Símbolos de los genes FRS3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide derived from the internal region of human FRS3
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10817
Especies diana Human, Non-human Primate
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.