Description
- Las correderas tienen un acabado liso y esmerilado que no desgasta los bolígrafos de marcaje de corredera
- La palabra Globo está impresa bajo la superficie esmerilada en la diapositiva para fines de orientación
- Disponible en una variedad de estilos de borde y esquina
Specifications
Specifications
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
| N.º por caja | 1440 |
| N.° por paquete | 72 |
| Esterilidad | No estéril |
| Edges | Tierra, 1 extremo Ambos lados |
| Frosted | Sí |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Precleaned | Sí |
| Grosor (métrico) | 1.1 mm |
| Show More |