Learn More
Globe Scientific Portaobjetos para microscopio mate
Código de producto. 31922488 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de esquina:
90°
Clipped
Safety
Edges:
Beveled, 1 End 1 Side
Beveled, 1 End Both Sides
Ground, 1 End 1 Side
Ground, 1 End Both Sides
Frosted:
Yes
Tamaño de la unidad:
paquete de 1440
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de esquina Edges Frosted Tamaño de la unidad
31922488 90° Ground, 1 End 1 Side Yes paquete de 1440
31924022 90° Ground, 1 End Both Sides Yes paquete de 1440
31921685 Safety Ground, 1 End 1 Side Yes paquete de 1440
31922919 Safety Ground, 1 End Both Sides Yes paquete de 1440
31923323 Clipped Beveled, 1 End 1 Side Yes paquete de 1440
31923777 Clipped Beveled, 1 End Both Sides Yes paquete de 1440
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31922488 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 1304
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Globe Scientific Inc. Las láminas de microscopio esmerilado se producen mediante un proceso único de grabado químico.
  • Slides have a smooth, frosted finish that won't wear out slide marking pens
  • The word Globe is printed under frosted area on slide for orientation purposes
  • Available in a variety of edge and corner styles
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
N.º por caja 1440
N.° por paquete 72
Esterilidad Non-sterile
Edges Ground, 1 End 1 Side
Frosted Yes
Material Soda Lime Glass
Precleaned Yes
Grosor (métrico) 1.1 mm
Estilo de esquina 90°
Dimensiones (L x An) 75 x 25 mm