Learn More
OHAUS™ Frontier™ Centrífugas Multi-Pro 5714
Código de producto. 15816762 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (imperial):
19,41 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (imperial) Tamaño de la unidad
15816762 19,41 in cada uno
1 options
Código de producto. 15816762 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30314810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3223.71€
    3000.00€ / paquete de 1
    Ahorro 223.71€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para aplicaciones en laboratorios de investigación, industriales y clínicos. El FC5714 puede centrifugar de 0,2 ml a 4 x 200 ml con rotores de ángulo fijo y oscilante y diferentes tamaños de tubos de recolección de sangre, tubos cónicos de cultivo celular, placas y varias botellas.
Diseñado para una máxima flexibilidad de aplicación
  • Diseñado para acomodar de manera eficiente una amplia variedad de tubos y botellas, incluidos microtubos, tubos de sangre, tubos de fondo redondo, tubos cónicos y placas de microlitros, lo que garantiza un rendimiento versátil y confiable para diversos laboratorios.
  • Compatible con hasta 10 rotores opcionales y 95 accesorios
  • Capacidad de hasta 4 x 200 mL con capacidad para centrifugar hasta 32 tubos de sangre o 20 tubos cónicos de 15 mL y 8 tubos cónicos de 50 mL
  • Centrifugación de alta velocidad (> 10 000 rpm) desde 0,2 mL hasta tubos de 1,5/2,0 mL
Diseñado intuitivamente para una operación sencilla
  • Diseñado para hacer que los procesos de laboratorio sean más eficientes y fáciles, incluye muchas funciones y software fáciles de usar que permiten una operación intuitiva.
  • El reconocimiento automático de rotor (RFID) hace que cambiar entre aplicaciones sea extremadamente fácil
  • Operación sencilla con una sola mano habilitada mediante la combinación de botón de selección/perilla giratoria, incluso con guantes
  • La gran pantalla LCD retroiluminada muestra la configuración de centrifugación y los parámetros en tiempo real en una sola interfaz.
  • Almacenamiento de programas de hasta 99 ejecuciones, incluidas configuraciones de parámetros y tipos de rotor
La ingeniería sólida garantiza la confiabilidad
  • Fabricado con componentes de alta calidad para un uso confiable y con ingeniería alemana para un alto rendimiento.
  • El motor de inducción sin mantenimiento proporciona una fuerza G máxima de 18264 x
  • Sistema de flujo de aire optimizado para mantener las muestras frescas
  • La cámara del rotor de acero inoxidable resistente a los productos químicos y a la corrosión garantiza la durabilidad en entornos de laboratorio.
  • Programa de autodiagnóstico para registrar el uso y el historial de errores para facilitar el mantenimiento y minimizar el tiempo de inactividad.
Características de seguridad para mayor seguridad
  • Equipado con características de protección para redundancia en seguridad y operación confiable.
  • Protección contra exceso de velocidad, inmediatamente después de la inserción del rotor
  • Detección activa de desequilibrio con tolerancias de desequilibrio individuales establecidas para cada rotor
  • Sistema de bloqueo de tapa motorizado para proteger a los operadores de lesiones accidentales.
  • Rotores sellados y de biocontención para proteger a los operadores de aerosoles dañinos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 100 mL
Vel. máx 14,000 rpm
RCF máx. 18.624 x g
Refrigerado No
Altura exterior (imperial) 12,99 in
Altura exterior (métrico) 330 mm
Longitud (imperial) exterior 19,41 in
Longitud (métrico) exterior 493 mm
Memoria 99 Programas
Nivel de ruido ≤63 ±2 dBA
Características de seguridad CE, FCC
Anchura exterior (imperial) 14,25 in
Anchura exterior (métrico) 362 mm
Vataje 240 w
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Descripción Centrífuga, Multi, 230 V, FC 5714
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 493,00 x 362,00 x 330,000 mm
Requisitos eléctricos AC Energía (incluida)
Fondo (imperial) 19,41 in
Fondo (métrico) 493,00 mm
Rotor incluido No
Dimensiones (Al x An x F) 330,000 x 362,00 x 493,00 mm
Peso neto 30,000 kg
Tiempo de actividad De 10 s a 99 h 59 min. 59 s, Continuo, Giro rápido
Línea de productos Frontier Serie 5000 Multi Pro
Tensión 230 V
Modelo FC5714
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación
Tipo de producto Centrífuga
Control de velocidad De 200 a 14000 rpm