Learn More
OHAUS™ Frontier™ Centrífugas Multi-Pro 5816
Código de producto. 15856762 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Refrigerado:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Refrigerado Tamaño de la unidad
15856762 Sí cada uno
15846762 No cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15856762 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30314818
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para aplicaciones en laboratorios de investigación, industriales y clínicos. El FC5816 puede centrifugar de 0,2 ml a 4 x 290 ml con rotores de ángulo fijo y oscilante y diferentes tamaños de tubos de recolección de sangre, tubos cónicos de cultivo celular, placas y varias botellas.
Diseñado para una máxima flexibilidad de aplicación
  • Se adapta de manera eficiente a una amplia variedad de tubos y botellas, incluidos microtubos, tubos de sangre, tubos de fondo redondo, tubos cónicos y placas de microlitros, lo que garantiza un rendimiento versátil y confiable para diversas necesidades de laboratorio.
  • Compatible con hasta 12 rotores opcionales y 61 accesorios
  • Capacidad de hasta 6 x 250 mL con capacidad para centrifugar hasta 56 tubos de sangre o 40 tubos cónicos de 15 mL y 16 tubos cónicos de 50 mL
  • Centrifugación de alta velocidad (10000 rpm) desde tubos de 0,2 mL hasta 85 mL
  • Capacidades de refrigeración desde 40 °C a -20 °C
  • El R290, un refrigerante respetuoso con el medio ambiente, contribuye a la ecología de las centrífugas refrigeradas al minimizar su impacto ambiental y apoyar los esfuerzos para combatir el calentamiento global.
  • La función de preenfriamiento reduce rápidamente la temperatura del rotor y la cámara antes de una ejecución.
Diseñado intuitivamente para una operación sencilla
  • Diseñado para hacer que los procesos de laboratorio sean más eficientes y fáciles, incluye muchas funciones y software fáciles de usar que permiten una operación intuitiva.
  • El reconocimiento automático de rotor (RFID) hace que cambiar entre aplicaciones sea extremadamente fácil
  • Operación sencilla con una sola mano habilitada mediante la combinación de botón de selección/perilla giratoria, incluso con guantes
  • La gran pantalla LCD retroiluminada muestra la configuración de centrifugación y los parámetros en tiempo real en una sola interfaz.
  • Almacenamiento de programas de hasta 99 ejecuciones, incluidas configuraciones de parámetros y tipos de rotor
La ingeniería sólida garantiza la confiabilidad
  • Fabricado con componentes de alta calidad para un uso confiable y con ingeniería alemana para un alto rendimiento.
  • El motor de inducción sin mantenimiento proporciona una fuerza G máxima de 21379 xg para FC5816 y 24326 xg para FC5816R
  • Sistema de flujo de aire optimizado para mantener las muestras frescas (FC5816)
  • La cámara del rotor de acero inoxidable resistente a los productos químicos y a la corrosión garantiza la durabilidad en entornos de laboratorio.
  • Programa de autodiagnóstico para registrar el uso y el historial de errores para facilitar el mantenimiento y minimizar el tiempo de inactividad.
Características de seguridad para mayor seguridad
  • Equipado con características de protección para redundancia en seguridad y operación confiable.
  • Protección contra exceso de velocidad, inmediatamente después de la inserción del rotor
  • Detección activa de desequilibrio con tolerancias de desequilibrio individuales establecidas para cada rotor
  • Sistema de bloqueo de tapa motorizado para proteger a los operadores de lesiones accidentales.
  • Rotores sellados y certificados por TÜV para proteger a los operadores de aerosoles dañinos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 6 x 250 mL
Vel. máx 16,000 rpm
RCF máx. 23.325 x g
Refrigerado Sí
Altura exterior (imperial) 13,94 in
Altura exterior (métrico) 354 mm
Longitud (imperial) exterior 21,18 in
Longitud (métrico) exterior 538 mm
Memoria 99 Programas
Nivel de ruido ≤63 ±2 dBA
Características de seguridad CE, FCC
Anchura exterior (imperial) 28,46 in
Anchura exterior (métrico) 723 mm
Vataje 785 w
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Descripción Centrífuga, Multi, 230 V, FC 5816R
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 538,00 x 723,00 x 354,000 mm
Requisitos eléctricos AC Energía (incluida)
Fondo (imperial) 21,18 in
Fondo (métrico) 538,00 mm
Rotor incluido No
Dimensiones (Al x An x F) 354,000 x 723,00 x 538,00 mm
Peso neto 77,000 kg
Tiempo de actividad De 10 s a 99 h 59 min. 59 s, Continuo, Giro rápido
Línea de productos Frontier Serie 5000 Multi Pro
Tensión 230 V
Modelo FC5816R
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación
Tipo de producto Centrífuga
Control de velocidad De 200 a 16000 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a 40 °C