Learn More
OHAUS™ Frontier™ Centrífuga múltiple 5707
Código de producto. 16241742 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 50 mL RB/FA o 4 x 15 mL RB/FA
8 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
16241742 8 x 15 mL 1 unidad
30130259 4 x 50 mL RB/FA o 4 x 15 mL RB/FA cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16241742 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30393189
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00€
    1107.84€ / paquete de 1
    Ahorro 412.16€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Centrífuga compacta y confiable de baja velocidad para procesar pequeñas cantidades de tubos de recolección de sangre y orina o tubos cónicos estándar. Diseñado para una operación conveniente, el FC5707 cuenta con un panel frontal a prueba de salpicaduras de diseño exclusivo con control de rueda táctil en una interfaz intuitiva.
Diseñado para operaciones fáciles y una excelente experiencia de usuario.
  • Interfaz de rueda táctil fácil de usar para ajustes de parámetros
  • La interfaz conveniente muestra los parámetros configurados y reales
  • Alternancia con un solo toque entre RPM/RCF, Aceleración/Deceleración
  • Pantalla LCD de doble línea con retroiluminación azul claro
  • Señal sonora al final de cada recorrido con melodía.
  • 10 configuraciones de aceleración/desaceleración
  • 99 conjuntos de memoria para almacenar y recuperar rápidamente parámetros de uso común
Características de seguridad incluidas en un espacio reducido
  • Los microprocesadores controlan para ayudar a prevenir accidentes y proteger tanto al usuario como al equipo.
  • Los sistemas de sensores de desequilibrio del rotor detienen la unidad cuando detectan una carga desequilibrada
  • Tapa mecánica robusta con sistema de bloqueo.
Selecciones de rotores y kits flexibles para cubrir una amplia gama de aplicaciones generales de laboratorio y diagnóstico.
  • El motor de inducción sin mantenimiento produce una fuerza G máxima de 4445 xg
  • Velocidades de hasta 6800 rpm y centrifugado rápido para tiradas cortas.
  • Rotor angular que puede manejar 8 tubos RB de 15 mL o 4 tubos FA de 15 mL o rotor combinado angular que puede manejar 4 tubos RB/FA de 15 mL o 4 tubos RB/FA de 50 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 x 15 mL
Vel. máx 6,800 rpm
RCF máx. 4,445 x g
Refrigerado No
Altura exterior (imperial) 9,3 in
Altura exterior (métrico) 236 mm
Longitud (imperial) exterior 14 in
Longitud (métrico) exterior 356 mm
Memoria 99 Programas
Nivel de ruido ≤60 ±2 dBA
Características de seguridad CE, FCC
Anchura exterior (imperial) 10,9 in
Anchura exterior (métrico) 277 in
Vataje 50 W
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Descripción FC5707+R05
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 356 x 277 x 236 mm
Requisitos eléctricos AC Energía (incluida)
Fondo (imperial) 14 in
Fondo (métrico) 356,00 mm
Rotor incluido Sí
Dimensiones (Al x An x F) 236 x 277 x 356 mm
Peso neto 10,000 kg
Tiempo de actividad De 10 s a 99 h 59 min. 59 s, Continuo, Giro rápido
Línea de productos Frontier serie 5000 Multi
Tensión 100/230 V
Modelo FC5707+R05
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación
Tipo de producto Centrífuga
Control de velocidad De 200 a 6800 rpm