Learn More
OHAUS™ Centrífuga multifunción de la serie 5000 de Frontier™
Código de producto. p-7158850 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Rotor incluido:
No
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Rotor incluido unitSize
15896752 No cada uno
15866762 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15896752 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30130875
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Centrífuga multifunción fiable y compacta, ideal para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio.
  • Centrífugas de uso general fiables y compactas de baja velocidad.
  • Las opciones de rotor estándar pueden procesar tanto tubos de fondo redondo como cónico (incluidos tubos de sangre comunes) y también se pueden adaptar fácilmente con accesorios para procesar tubos más pequeños.
  • Diseñadas teniendo en cuenta el funcionamiento cómodo, las centrífugas múltiples cuentan con una interfaz intuitiva.
  • El perfil compacto ayuda a ahorrar un valioso espacio en la mesa de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 6 x 50 mL
Vel. máx 6,000 rpm
RCF máx. 4.427 x g
Refrigerado No
Velocidad de control 200 to 6000 rpm
Pantalla LCD retroiluminada
Altura exterior (imperial) 10.5 in.
Altura exterior (métrico) 266 mm
Longitud (imperial) exterior 15.4 in.
Longitud (métrico) exterior 392 mm
Nivel de ruido ≤60±2 dBA
Características de seguridad CEFCC
Anchura exterior (imperial) 11.5 in.
Anchura exterior (métrico) 291 mm
Vataje 100 w
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Tipo Centrifuge
Incluye Multicentrífuga, RPM máx. 6000, RCF máx. 4427 x g
Descripción Centrífuga, Multi, 230 V, FC 5706
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 392,00 x 291,00 x 266,000 mm
Requisitos eléctricos AC Power (Included)
Fondo (imperial) 15,40 in
Fondo (métrico) 392,00 mm
Intervalo de velocidad máxima De 200 a 6.000 rpm
Rotor incluido No
Dimensiones (Al x An x F) 266,000 x 291,00 x 392,00 mm
Peso neto 10,500 kg
Tiempo de actividad De 10 s a 99 h 59 min 59 s continuo
Línea de productos Frontier serie 5000 Multi
Tensión 230 V
Modelo FC5706