Learn More
OHAUS™ Frontier™ Minicentrífuga 5306
Código de producto. 15806762 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
RCF máx.:
2.000 x g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. RCF máx. Tamaño de la unidad
15806762 2.000 x g cada uno
1 options
Código de producto. 15806762 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30134156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.30€
    287.01€ / paquete de 1
    Ahorro 34.29€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Microcentrífuga potente y cómoda para aplicaciones de separación sencillas y rápidas del campo de las ciencias de la vida.
  • Microcentrífuga pequeña pero potente para separar líquidos de forma rápida y sencilla.
  • Puede alojar 8 tubos en tiras de 0.2 ml o 32 tubos de PCR individuales.
  • Con el adaptador incluido, los tubos de 0.2 ml y 0.5 ml también pueden colocarse en el rotor de tubos de 8 posiciones.
  • Funcionamiento silencioso, seguro y sencillo para sus aplicaciones diarias de centrifugado rápido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 x 1.5/2 mL
Vel. máx 6,000 rpm
RCF máx. 2.000 x g
Altura exterior (imperial) 5 in
Altura exterior (métrico) 128 mm
Longitud (imperial) exterior 6,6 in
Longitud (métrico) exterior 168 mm
Nivel de ruido ≤60 ±2 dBA
Anchura exterior (imperial) 5,9 in
Anchura exterior (métrico) 150 mm
Certificaciones/conformidad CE, FCC, TÜV
Incluye Minicentrífuga con dos rotores incluidos, RPM máx. 6000, RCF máx. 2000 g
Características de seguridad CE, FCC
Descripción Centrífuga, Mini, FC5306, UE
Requisitos eléctricos 100/240 V
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 168,00 x 150,00 x 128,000 mm
Fondo (imperial) 6,6 in
Fondo (métrico) 168,00 mm
Para utilizar con (equipo) 30129559, 30129560, 30129563
Modelo FC5306, UE
Intervalo de fuerza máxima 2000 g
Rotor incluido Sí
Refrigerado No
Tiempo de actividad Continuo
Dimensiones (Al x An x F) 128,000 x 150,00 x 168,00 mm
Características Operación con un solo toque
Peso neto 1,100 kg
Línea de productos Frontera
Tensión 120/240 V
Rotor Ángulo 8 x 1,5 mL/2,0 mL, Rotor angular 4 x 8 Tiras de PCR
Tipo de producto Centrífuga
Tipo de pantalla Sin pantalla