Learn More
OHAUS™ Frontier™ Microcentrífugas serie 5513
Código de producto. 30130264 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Refrigerado:
No
Sí
Rotor incluido:
No
Sí
Capacidad:
18 tubos de 1,5/2 ml
24 tubos de 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Refrigerado Rotor incluido Capacidad Tamaño de la unidad
30130264 No Sí 18 tubos de 1,5/2 ml cada uno
16221742 No Sí 24 tubos de 1,5/2 ml 1 unidad
16231742 No No 24 tubos de 1,5/2 ml 1 unidad
30130218 Sí No 24 tubos de 1,5/2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30130264 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 83041043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00€
    1222.84€ / paquete de 1
    Ahorro 457.16€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Las microcentrífugas tienen cinco rotores opcionales diseñados para aplicaciones clínicas, industriales y de investigación. La serie FC5513 cuenta con un panel frontal a prueba de salpicaduras de diseño exclusivo con control de rueda táctil en una interfaz intuitiva. El diseño compacto ahorra valioso espacio en el laboratorio.
La interfaz de diseño elegante permite un funcionamiento fluido para una excelente experiencia de usuario.
  • Interfaz de rueda táctil fácil de usar para ajustes de parámetros
  • La interfaz conveniente muestra los parámetros configurados y reales
  • Alternancia con un solo toque entre RPM/RCF, Aceleración/Deceleración
  • Pantalla nítida en una pantalla LCD de doble línea con retroiluminación azul claro
Ingeniería sólida para garantizar funcionalidad y confiabilidad.
  • El verdadero panel a prueba de salpicaduras protege la centrífuga contra derrames accidentales de muestras.
  • El motor de inducción sin mantenimiento produce una fuerza G máxima de 17317 xg para FC5513 y 17157 xg para FC5513R
  • Velocidades de hasta 13500 rpm en menos de 15 segundos con rotor de 24 x 1,5/2,0 ml
  • 10 configuraciones de aceleración/desaceleración
  • 99 conjuntos de memoria para almacenar y recuperar rápidamente parámetros de uso común
  • El modelo FC5513R tiene capacidades de refrigeración de °40 C a -20 °C
  • El R290, un refrigerante respetuoso con el medio ambiente, contribuye a la ecología de las centrífugas refrigeradas al minimizar su impacto ambiental y apoyar los esfuerzos para combatir el calentamiento global.
  • La función de preenfriamiento reduce rápidamente la temperatura del rotor y la cámara antes de una ejecución.
Selecciones de rotor flexibles para cubrir una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
  • Funciona con rotores de microtubos con diferente capacidad de rotor, 18 x 1,5/2,0 mL o 24 x 1,5/2,0 mL
  • Compatible con hasta 7 opciones de rotor y capacidad máxima de rotor de 24 x 1,5/2,0 ml
  • Admite columnas de centrifugación y tubos capilares de hematocrito mediante opciones de rotor adicionales
Características de seguridad que previenen lesiones.
  • Rotores sellados y certificados por TÜV para proteger a los operadores de aerosoles dañinos
  • Los sistemas de detección de desequilibrio del rotor detienen la unidad cuando detecta una carga desequilibrada
  • El sistema de bloqueo de tapa evita que la centrífuga se abra durante el funcionamiento (FC5513R)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 18 tubos de 1,5/2 ml
Vel. máx 14,000 rpm
RCF máx. 15,994 x g
Altura exterior (imperial) 9,3 in
Altura exterior (métrico) 236 mm
Longitud (imperial) exterior 14 in
Longitud (métrico) exterior 356 mm
Nivel de ruido ≤57 ±2 dBA
Anchura exterior (imperial) 10,9 in
Anchura exterior (métrico) 277 mm
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Características de seguridad CE, FCC
Requisitos eléctricos AC Energía (incluida)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 356 x 277 x 236 mm
Fondo (imperial) 14 in
Fondo (métrico) 356 mm
Para utilizar con (equipo) 83041006
Modelo FC5513L+R06
Vataje 120 W
Intervalo de fuerza máxima 15994 g
Rotor incluido Sí
Garantía 2 años
Refrigerado No
Sistema de accionamiento Accionamiento por inducción directo sin escobillas
Tiempo de actividad De 10 s a 99 h 59 min, 59 s
Dimensiones (Al x An x F) 236 x 277 x 356 mm
Características Alto rendimiento de muestras, control de seguridad múltiple, función de programa personalizado
Peso neto 12 kg
Memoria para programas Sí
Tensión 230 V
Tipo de producto Microcentrífuga
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación