Description
Panel de control fácil de usar
- Perilla giratoria fácil de girar para ajustar parámetros
- El teclado impermeable proporciona protección que ayuda a aumentar significativamente la vida útil del producto.
- Alternancia con un solo toque entre controles de velocidad, fuerza G y temperatura (solo modelo R)
- Pantalla LCD con retroiluminación azul claro que proyecta información en tiempo real
- Vea y ajuste los parámetros del usuario desde la pantalla principal; sin necesidad de navegar por subpantallas
Alto rendimiento impulsado por tecnología sofisticada
- El potente motor de inducción alcanza velocidades de hasta 15200 RPM en menos de 16 segundos
- Fuerza G máxima de 21953 xg RCF
- 10 configuraciones de aceleración/desaceleración
- 99 conjuntos de memoria para almacenar y recuperar rápidamente parámetros de uso común
- El modelo FC5515R tiene capacidades de refrigeración de 40 °C a -20 °C
- Se enfría a partir de los 23 °C a 4 °C en menos de 10 minutos
- El R290, un refrigerante respetuoso con el medio ambiente, contribuye a la ecología de las centrífugas refrigeradas al minimizar su impacto ambiental y apoyar los esfuerzos para combatir el calentamiento global.
- La función de preenfriamiento reduce rápidamente la temperatura del rotor y la cámara antes de una ejecución.
Características de seguridad que previenen lesiones
- El sistema de bloqueo de tapa motorizado evita que la centrífuga se abra durante el funcionamiento.
- Los sistemas de detección de desequilibrio del rotor detienen la unidad cuando detecta una carga desequilibrada
- Rotores sellados y certificados por TÜV para proteger a los operadores de aerosoles dañinos
Flexibilidad para diversas necesidades de centrifugación
- Funciona con rotores de microtubos con diferente capacidad de rotor, 24 x 1,5/2,0 mL, 30 x 1,5/2,0 mL o 44 x 1,5/2,0 mL
- Compatible con 6 rotores (7 rotores en el modelo FC5515), incluido el rotor de columna de centrifugación, el rotor de hematocrito, el rotor de tiras/tubos de PCR y el rotor angular para tubos de 5 ml.
- Rotores diseñados ergonómicamente para microtubos, columnas de centrifugación y tubos/franjas de PCR que se cierran rápida y fácilmente con un cuarto de vuelta
Spécification
Spécification
| Capacidad | 12 x 5 ml o 44 x 1,5/2 ml |
| RCF máx. | 21.953 x g |
| Refrigerado | No |
| Altura exterior (imperial) | 11,5 in |
| Altura exterior (métrico) | 292 mm |
| Longitud (imperial) exterior | 15,5 in |
| Longitud (métrico) exterior | 393 mm |
| Memoria | 99 Programas |
| Nivel de ruido | ≤60 ±2 dBA |
| Características de seguridad | CE, FCC |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?