Descripción
Frontier™ Accesorio para centrífuga serie Multi-Pro.
- Gradilla
- 2 paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Gradilla |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | 83041011 |
| Desechables | Reutilizable |
| Capacidad | 8 x 1,5 mL/2,0 mL |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tamaño del tubo | 1.5/2.0 mL |
| Diámetro interior (métrico) | 11 mm |
| N.° por paquete | 2 unidades |