Descripción
Frontier™ Los rotores oscilantes amplían la funcionalidad de Frontier™ centrífugas aumentando el número de tubos de variados tipos y tamaños que se pueden utilizar junto con cada uno de los modelos de centrífuga. Fáciles de limpiar y operar, los rotores están construidos de manera duradera para soportar una centrifugación exigente.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 4 x 200 mL |
| RCF máx. | 4,136 x g |
| Vel. máx | 5,000 rpm |
| Peso neto | 2.1 kg |
| Para utilizar con (equipo) | FC5714 SN117, FC5718 SN188, FC5718R SN119 |
| Ángulo | De 0 a 90° |
| N.º de lugares | 4 |
| Garantía | 2 años |
| Mostrar más |