Descripción
- Facilitaba la centrifugación de tubos de menor tamaño o mayor que el original, proporcionaba espacio para el portador del Frontier Rotor, Swing Out, 4 x 290 mL, diámetro interno.
- Permite que los tubos de centrifugación sean más pequeños o mayores en número que el espacio disponible en el portador del rotor.
- Adecuado para su uso en Frontier Rotor, Swing Out, 4 x 290 mL, ID.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga |
| Capacidad | 9 x 8 mL |
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 16 mm |
| Longitud (métrico) | 170 cm |
| Altura (métrico) | 85 cm |
| Anchura (métrico) | 152 cm |
| Cantidad | 2/Pk. |
| Tipo de producto | Gradilla |