Learn More
OHAUS™ Frontier™ Bastidor de la serie 5000 Multi-Pro
Código de producto. 30130267 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1 x 100 mL
1 x 145 mL
1 x 200 mL
1 x 250 mL
1 x 30 mL
1 x 50 mL
1 x mL
18 x 1,1 mL hasta 5 mL
3 x 15 mL
4 x 15 mL
4 x 5 mL
7 x 15 mL
8 x 7 mL
Línea de productos:
FA
FA V2
FB
RB
RB V1
RB V2
RB V3
RB/V de CA
RB/V de CA 1
Sar
V2 del borde
V3 del borde
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Línea de productos Tamaño de la unidad
30130267 1 x 50 mL RB V3 paquete de 2
30130238 18 x 1,1 mL hasta 5 mL Sar paquete de 2
30130256 1 x 250 mL FA paquete de 2
30130240 1 x 100 mL RB V1 paquete de 2
30130251 7 x 15 mL RB/V de CA 1 paquete de 2
30130242 8 x 7 mL RB/V de CA paquete de 2
30130246 1 x 50 mL RB V2 paquete de 2
30130235 1 x 50 mL V3 del borde paquete de 2
30130252 3 x 15 mL FA paquete de 2
30130230 1 x 200 mL FA paquete de 2
30130228 1 x 145 mL FB paquete de 2
30130261 1 x 50 mL FA V2 paquete de 2
30130226 1 x 30 mL V2 del borde paquete de 2
30130241 4 x 15 mL FA paquete de 2
30130249 1 x mL RB V2 paquete de 2
30130225 1 x 30 mL RB paquete de 2
30130233 4 x 5 mL FA paquete de 2
30130265 1 x 250 mL FB paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 30130267 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 83041019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    88.17€ / paquete de 2
    Ahorro 30.83€
    25% Descuento
En stock
Ofrece flexibilidad para maximizar la preparación de muestras.
Frontier™ 5000 rotores
Frontier™ Los rotores amplían la funcionalidad de Frontier™ centrífugas aumentando el número de tubos de variados tipos y tamaños que se pueden utilizar junto con cada uno de los modelos de centrífuga. Fáciles de limpiar y operar, los rotores están construidos de manera duradera para soportar una centrifugación exigente.
Flexibilidad para maximizar la preparación de muestras
  • Elija entre una gama de rotores para utilizar con Frontier™ Centrífugas que se adaptan a las capacidades y flexibilidad requeridas para sus necesidades de preparación de muestras de rendimiento básico a alto.
  • Diseñado con la facilidad de uso en mente, el Frontier™ Los rotores se pueden instalar o quitar sin esfuerzo en unos pocos pasos rápidos y sencillos, y los usuarios tienen fácil acceso a las muestras.
  • Los rotores resistentes están construidos con materiales de alta calidad y diseñados para durar en flujos de trabajo exigentes, desde la esterilización en autoclave hasta temperaturas bajo cero.
  • OHAUS Frontier™ Las centrífugas son fiables, versátiles e ideales para numerosas aplicaciones de laboratorio.
  • Las características incluyen capacidad pequeña a mediana, varios rangos de velocidad y opciones refrigeradas o no refrigeradas para adaptarse a todos los requisitos.
Rotores y cubos BIOSELLADOS
Los accesorios de biocontención o herméticos a los aerosoles, como los rotores angulares Bioseal para microtubos y los cubos Bioseal utilizados con rotores oscilantes para volúmenes de muestra más grandes, se someten a pruebas rigurosas por parte del Instituto Alemán de Normalización (DIN) y, como tales, cumplen con la norma internacional pertinente, DIN EN 61010-2-020:03-2007.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) 83041011
Desechables Reutilizable
Capacidad 1 x 50 mL
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Línea de productos RB V3
Tamaño del tubo 50 mL
Diámetro interior (métrico) 34 mm
Cantidad 2 unidades
Tipo de producto Gradilla