Descripción
Frontier™ 5000 rotores
Frontier™ Los rotores amplían la funcionalidad de Frontier™ centrífugas aumentando el número de tubos de variados tipos y tamaños que se pueden utilizar junto con cada uno de los modelos de centrífuga. Fáciles de limpiar y operar, los rotores están construidos de manera duradera para soportar una centrifugación exigente.
Flexibilidad para maximizar la preparación de muestras
- Elija entre una gama de rotores para utilizar con Frontier™ Centrífugas que se adaptan a las capacidades y flexibilidad requeridas para sus necesidades de preparación de muestras de rendimiento básico a alto.
- Diseñado con la facilidad de uso en mente, el Frontier™ Los rotores se pueden instalar o quitar sin esfuerzo en unos pocos pasos rápidos y sencillos, y los usuarios tienen fácil acceso a las muestras.
- Los rotores resistentes están construidos con materiales de alta calidad y diseñados para durar en flujos de trabajo exigentes, desde la esterilización en autoclave hasta temperaturas bajo cero.
- OHAUS Frontier™ Las centrífugas son fiables, versátiles e ideales para numerosas aplicaciones de laboratorio.
- Las características incluyen capacidad pequeña a mediana, varios rangos de velocidad y opciones refrigeradas o no refrigeradas para adaptarse a todos los requisitos.
Rotores y cubos BIOSELLADOS
Los accesorios de biocontención o herméticos a los aerosoles, como los rotores angulares Bioseal para microtubos y los cubos Bioseal utilizados con rotores oscilantes para volúmenes de muestra más grandes, se someten a pruebas rigurosas por parte del Instituto Alemán de Normalización (DIN) y, como tales, cumplen con la norma internacional pertinente, DIN EN 61010-2-020:03-2007.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | 30314828 |
| Desechables | Reutilizable |
| Capacidad | 18 x 1,1 mL hasta 5 mL |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Línea de productos | Sar |
| Tamaño del tubo | 1,1 a 5 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 11 mm |
| Cantidad | 2 unidades |
| Tipo de producto | Gradilla |