Learn More
OHAUS™ Frontier™ Cucharón de la serie 5000 Multi-Pro para rotor abatible
Código de producto. 30130239 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
2 × 50 mL
1 x 290 mL
1 x 750 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
30130239 2 × 50 mL paquete de 2
30130236 1 x 750 mL paquete de 2
30130223 1 x 290 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30130239 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 83041031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    271.40€ / paquete de 2
    Ahorro 91.60€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Ofrece flexibilidad para maximizar la preparación de muestras.
Frontier™ Los rotores amplían la funcionalidad de Frontier™ centrífugas aumentando el número de tubos de variados tipos y tamaños que se pueden utilizar junto con cada uno de los modelos de centrífuga. Fáciles de limpiar y operar, los rotores están construidos de manera duradera para soportar una centrifugación exigente.
Flexibilidad para maximizar la preparación de muestras
  • Elija entre una gama de rotores para utilizar con Frontier™ Centrífugas que se adaptan a las capacidades y flexibilidad requeridas para sus necesidades de preparación de muestras de rendimiento básico a alto.
  • Diseñado con la facilidad de uso en mente, el Frontier™ Los rotores se pueden instalar o quitar sin esfuerzo en unos pocos pasos rápidos y sencillos, y los usuarios tienen fácil acceso a las muestras.
  • Los rotores resistentes están construidos con materiales de alta calidad y diseñados para durar en flujos de trabajo exigentes, desde la esterilización en autoclave hasta temperaturas bajo cero.
  • OHAUS Frontier™ Las centrífugas son fiables, versátiles e ideales para numerosas aplicaciones de laboratorio.
  • Las características incluyen capacidad pequeña a mediana, varios rangos de velocidad y opciones refrigeradas o no refrigeradas para adaptarse a todos los requisitos.
Rotores y cubos BIOSELLADOS
Los accesorios de biocontención o herméticos a los aerosoles, como los rotores angulares Bioseal para microtubos y los cubos Bioseal utilizados con rotores oscilantes para volúmenes de muestra más grandes, se someten a pruebas rigurosas por parte del Instituto Alemán de Normalización (DIN) y, como tales, cumplen con la norma internacional pertinente, DIN EN 61010-2-020:03-2007.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 83041011
Capacidad 2 × 50 mL
Tipo de producto Cestillo
Material Aluminio
N.º de lugares 2 unidades
Tamaño del tubo 50 mL